Läs mer
2-Jod-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-imidazol, 95 %
Produktkod. 15477915
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477915 250 mg 250mg
15424497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31846.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1047626-77-6 | C8H11IN2O | 278,093 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1047626-77-6
Molekylformel C8H11IN2O
Molekylvikt (g/mol) 278.093
MDL-nummer MFCD11100955
InChI-nyckel UWFGOSIGMHYERY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-imidazole, 2-iodo-1-2-tetrahydropyranyl-1h-imidazole, 2-iodo-1-oxan-2-yl imidazole, 2-iodo-1-oxan-2-yl-1h-imidazole
PubChem CID 45588154
IUPAC-namn 2-jod-l-(oxan-2-yl)imidazol
LEDER C1CCOC(C1)N2C=CN=C2I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-1-(2-tetrahydropyranyl)-1H-imidazole
Kvantitet 250 mg
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 278.09
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.