Läs mer
2-jod-1,3,5-trimetylbensen, 98 %
Produktkod. 11418296
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418296 25 g 25g
11408296 5 g 5g
11428296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15360.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 4028-63-1 | C9H11I | 246,091 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4028-63-1
Molekylformel C9H11I
Molekylvikt (g/mol) 246.091
MDL-nummer MFCD00013707
InChI-nyckel GTPNXFKONRIHRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethyliodobenzene, 2-iodomesitylene, mesityl iodide, benzene, 2-iodo-1,3,5-trimethyl, iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyliodobenzene 2-iodomesitylene, iodomesitylene, jodmesitylen, mesityliodine, pubchem12601
PubChem CID 77647
IUPAC-namn 2-jod-1,3,5-trimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)I)C
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene
Smältpunkt 28 °C till 30 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1860064
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 246.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.