Läs mer
2-Jod-1-metylimidazol, 97 %
Produktkod. 15448347
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448347 250 mg 250mg
15438347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51862.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 37067-95-1 | C4H5IN2 | 208,002 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37067-95-1
Molekylformel C4H5IN2
Molekylvikt (g/mol) 208.002
MDL-nummer MFCD00661606
InChI-nyckel BKRACZNEJSCZML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 2-iodo-1-methyl, pubchem16310, acmc-1ajih, 2-iodo-1-methyl-imidazole, 2-iodanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-iodo-1h-imidazole, 2-iodo-n-methylimidazole, 1-methyl-2-iodoimidazole, 1h-imidazole,2-iodo-1-methyl
PubChem CID 335835
IUPAC-namn 2-jod-l-metylimidazol
LEDER CN1C=CN=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-1-methylimidazole
Smältpunkt 79 °C till 82 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 208
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.