Läs mer
2-Iodo-1-tritylimidazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15418367
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418367 250 mg 250mg
15408367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51871.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67478-46-0
Molekylformel C22H17IN2
Molekylvikt (g/mol) 436.296
MDL-nummer MFCD02179529
InChI-nyckel AAHIYUWXFHXGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-1-trityl-1h-imidazole, 2-iodo-1-triphenylmethyl imidazole, acmc-209nz8, 2-iodo-1-trityl-imidazole, 2-iodo-1-trityl-1h-imidazole #, imidazole, 2-iodo-1-triphenylmethyl, 2-iodo-1-triphenylmethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,2-iodo-1-triphenylmethyl
PubChem CID 618240
IUPAC-namn 2-iodo-1-tritylimidazole
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=CN=C4I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-1-tritylimidazole
Smältpunkt 170°C to 171°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 436.29
Procent renhet 97%