Läs mer
2-jod-2-metylpropan, 95 %, stab. med kopparpulver
Produktkod. 11327845
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327845 100 g 100g
11317845 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327845 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02786.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2270.10 SEK
    2037.65 SEK / 100g
    Save 232.45 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 558-17-8 | C4H9I | 184,02 g/mol
2-Jod-2-metylpropan används som ett kemiskt reagens i organisk syntes. Vidare fungerar den som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Jod-2-metylpropan används som ett kemiskt reagens i organisk syntes. Vidare fungerar den som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Blandbar med
etanol och eter.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 558-17-8
Molekylformel C4H9I
Molekylvikt (g/mol) 184.02
MDL-nummer MFCD00001068
InChI-nyckel ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl iodide, propane, 2-iodo-2-methyl, trimethyliodomethane, t-butyl iodide, unii-e5hy19g10p, 2-jod-2-methylpropan, sjphavimup@, tert-c4h9i, 2-iodo-2-methyl propane, 2-iodo-2-methyl-propane
PubChem CID 11206
IUPAC-namn 2-jod-2-metylpropan
LEDER CC(C)(C)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-2-methylpropane
Namnnotering stabiliserat med kopparpulver
Smältpunkt -38 °C
Densitet 1.547
Kokpunkt 99 °C till 100 °C
Flampunkt 7 °C (44 °F)
Odör Igenkännbar
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2391
Beilstein 505950
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Blandbar med etanol och eter.
Formel vikt 184.02
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.