Läs mer
2-Iodo-2-methylpropane-d9, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl Iodide-D9 |
| CAS | 61207-61-2 |
| Molekylformel | C4 D9 I |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-iodo-2-(methyl-d3)- (9 CI), tert-Butyl-d9 iodide, 2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propane, 2-Iodo-2-methylpropane-d9, tert-Butyl iodide-D9, 2-Iodo-2-(methyl-d3)propane-1,1,1,3,3,3-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9I/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(I)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-iodo-2-(trideuteriomethyl)propane |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.0742 |
| Formel vikt | 193.0314 g/mol |
| Visa mer |