Läs mer
2-jod-3-metylbensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379885
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379885 1 g 1g
11389885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19876.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108078-14-4 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108078-14-4
Molekylformel C8H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 262.046
MDL-nummer MFCD00079764
InChI-nyckel PZUXUOZSSYKAMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-m-toluic acid, benzoic acid,2-iodo-3-methyl, 2-iodo-3-methyl-benzoic acid, pubchem12741, acmc-1bsuz, 3-methyl-2-iodobenzoic acid, 2-iodo-3-methyl benzoic acid, buttpark 148\07-11, 2-iodo-3-methylbenzoic acid
PubChem CID 2759365
IUPAC-namn 2-jod-3-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC=CC(=C1I)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-3-methylbenzoic acid
Smältpunkt 150°C to 153°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2439521
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 262.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.