Läs mer
2-jod-4,6-dimetylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408377
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15408377 5 g 5g
15498367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51875.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 4102-54-9 | Molekylformel: C8H10IN | Molekylvikt: 247,079 g/mol
Den används vid syntes av bensotiazoler genom kopparkatalyserade enpottade trekomponentsreaktioner med natriumhydrosulfid som svavelsurrogat.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Den används vid syntes av bensotiazoler genom kopparkatalyserade enpottade trekomponentsreaktioner med natriumhydrosulfid som svavelsurrogat.
Löslighet
Olöslig i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara den borta från ljus och oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd. Förvara i mörker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4102-54-9
Molekylformel C8H10IN
Molekylvikt (g/mol) 247.079
MDL-nummer MFCD07779005
InChI-nyckel ODPOIEACUVQCBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dimethyl-6-iodoaniline, 2-iodo-4,6-di-methylaniline, benzenamine,2-iodo-4,6-dimethyl
PubChem CID 14040290
IUPAC-namn 2-jod-4,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)I)N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-4,6-dimethylaniline
Smältpunkt 64 °C till 65 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 247.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.