Läs mer
2-Iodo-4-methylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodo-4-methylphenol |
| CAS | 16188-57-1 |
| Molekylformel | C7H7OI |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Iodo-p-cresol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7IO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(O)c(I)c1 |
| IUPAC-namn | 2-iodo-4-methylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.03 |
| Formel vikt | 233.9542 |