Läs mer
2-jod-4-nitrotoluen, 97 %
Produktkod. 11477034
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477034 5 g 5g
11487034 25 g 25g
11497034 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477034 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21491.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 7745-92-8 | C7H6INO2 | 263,03 g/mol
2-jod-4-nitrotoluen används som en farmaceutisk mellanprodukt, kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-jod-4-nitrotoluen används som en
farmaceutisk mellanprodukt, kemisk syntesintermediär.
Löslighet Löslig i toluen
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7745-92-8
Molekylformel C7H6INO2
Molekylvikt (g/mol) 263.03
MDL-nummer MFCD00024329
InChI-nyckel BUQSRXQJUZTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-4-nitrotoluene, benzene, 2-iodo-1-methyl-4-nitro, 2-iodo-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem3957, acmc-209pa2, toluene, 2-iodo-4-nitro, timtec-bb sbb005821
PubChem CID 82188
IUPAC-namn 2-jod-l-metyl-4-nitrobensen
LEDER CC1=CC=C(C=C1I)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-4-nitrotoluene
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in toluene.
Formel vikt 263.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.