Läs mer
2-Jod-4-(trifluormetyl)anilin, 99 %
Produktkod. 11425337
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425337 250 g 250g
11405337 10 g 10g
11415337 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22691.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 163444-17-5 | C7H5F3IN | 287,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163444-17-5
Molekylformel C7H5F3IN
Molekylvikt (g/mol) 287.02
MDL-nummer MFCD02683097
InChI-nyckel UKKWTZPXYIYONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-iodobenzotrifluoride, 2-iodo-4-trifluoromethyl aniline, 4-trifluoromethyl-2-iodobenzenamine, benzenamine, 2-iodo-4-trifluoromethyl, 2-iodo-4-trifluoromethyl benzenamine, pubchem1632, acmc-209dpp, intermediates-zcf02228, ksc910s3b, 3-iodo-4-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 2783322
IUPAC-namn 2-jod-4-(trifluormetyl)anilin
LEDER NC1=C(I)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 49 °C till 52 °C
Kvantitet 250 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 287.02
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.