Läs mer
2-Iodo-5’-ethylcarboxamido-2’,3’-O-isopropylidineadenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodo-5'-ethylcarboxamido-2',3'-O-isopropylidineadenosine |
| CAS | 162936-24-5 |
| Molekylformel | C16 H21 I N6 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Iodo-5-Ethylcarboxamido-2,3-O-Isopropylidineadenosine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21IN6O4/c1-4-8(24)19-5-7-10-11(27-16(2,3)26-10)14(25-7)23-6-20-9-12(18)21-15(17)22-13(9)23/h6-7,10-11,14H,4-5H2,1-3H3,(H,19,24)(H2,18,21,22)/t7-,10-,11-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CCC(=O)NC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)nc(I)nc34 |
| IUPAC-namn | N-[[(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-amino-2-iodopurin-9-yl)-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]methyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.28 |
| Formel vikt | 488.0669 |