Läs mer
2-Iodo-5’-ethylcarboxamido Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodo-5'-ethylcarboxamido Adenosine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17IN6O5/c1-2-16-13(23)24-3-5-7(21)8(22)11(25-5)20-4-17-6-9(15)18-12(14)19-10(6)20/h4-5,7-8,11,21-22H,2-3H2,1H3,(H,16,23)(H2,15,18,19)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 464.0305 |