Läs mer
(2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Iodo-5-methoxyphenyl)boronic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BIO3/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3 |
| Formel vikt | 277.9611 |