Läs mer
2-jod-5-metylbensoesyra metylester, Thermo Scientific™
Produktkod. 10179589
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10179589 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10179589 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00280DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester
CAS 103440-52-4
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H9IO2
MDL-nummer MFCD12198129
Kvantitet 5 g
Synonym 2-iodo-5-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-iodo-5-methyl-, methyl ester, benzoic acid,2-iodo-5-methyl-, methyl ester, acmc-20dzjp, methyl 6-iodo-m-toluate, methyl2-iodo-5-methylbenzoate, 4-iodo-3-methoxycarbonyltoluene, 6-iodo-m-toluic acid methyl ester, methyl 2-iodanyl-5-methyl-benzoate, methyl 2-iodo-5-methylbenzoate
InChI-nyckel DHYMLHOXGMUIDZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=C(I)C=CC(C)=C1
IUPAC-namn metyl-2-jod-5-metylbensoat
Molekylvikt (g/mol) 276.07
PubChem CID 14263946
Formel vikt 276.07
Procent renhet 95%