Läs mer
2-jod-5-metyltiofen, 97 %
Produktkod. 11956841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11956841 1 g 1g
11966841 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11956841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439270010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16494-36-3 | C5H5IS | 224,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16494-36-3
Molekylformel C5H5IS
Molekylvikt (g/mol) 224.06
MDL-nummer MFCD00022492
InChI-nyckel NAZNQEXKAPLVKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-iodo-5-methyl, pubchem7417, acmc-1bs6v, 2-iodo-5-methyl-thiophene, 2-iodo-5-methyl thiophene, bidd:gt0402, 2-iodo-5-methylthiophene
PubChem CID 140096
IUPAC-namn 2-jod-5-metyltiofen
LEDER CC1=CC=C(I)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-5-methylthiophene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -25 °C till 28 °C
Färg Orange-röd till gul
Densitet 1.8520g/mL, 1.852
Kokpunkt 81 °C till 83 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 89 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Iodo-5-methylthiophene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.