Läs mer
2-Jod-5-(trifluorometyl)pyridin, 96 %
Produktkod. 15470769
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470769 1 g 1g
15490769 250 mg 250mg
15480769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470769 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63848.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 100366-75-4 | C6H3F3IN | 273,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100366-75-4
Molekylformel C6H3F3IN
Molekylvikt (g/mol) 273.00
MDL-nummer MFCD08741351
InChI-nyckel WSEVWIIOEQZEOU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22147841
IUPAC-namn 2-jod-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=CN=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Synonym 2-iodo-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-iodopyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-iodo-5-trifluoromethyl, pubchem16308, acmc-1c5wh, 2-iodanyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-iodo-5-trifluoromethyl
Formel vikt 272.99
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.