Läs mer
2-Iodo-6-methylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodo-6-methylbenzoic Acid |
| CAS | 54811-50-6 |
| Molekylformel | C8H7IO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | Cc1cccc(I)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-iodo-6-methylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.04 |
| Formel vikt | 261.9491 |