Läs mer
2-Iodo Adenosine35109-88-7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodo Adenosine |
| CAS | 35109-88-7 |
| Molekylformel | C10 H12 I N5 O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12IN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| LEDER | Nc1nc(I)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-iodopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.14 |
| Formel vikt | 392.9934 |