Läs mer
2-Iodo-l-phenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodo-l-phenylalanine |
| CAS | 167817-55-2 |
| Molekylformel | C9 H10 I N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10INO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](Cc1ccccc1I)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(2-iodophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.086 |
| Formel vikt | 290.976 |