Läs mer
2-Iodo-m-xylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodo-m-xylene |
| CAS | 608-28-6 |
| Molekylformel | C8H9I |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,3-Dimethyl-2-iodobenzene, 1-Iodo-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyl-1-iodobenzene, 2,6- Dimethyliodobenzene, 2,6-Dimethylphenyl Iodide, 2-Iodo-1,3-dimethylbenzene, 2-Iodo-m-xylene, NSC 9265 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9I/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | CC1=CC=CC(C)=C1I |
| IUPAC-namn | 2-iodo-1,3-dimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.06 |
| Formel vikt | 231.97 |