Läs mer
2-jod-p-xylen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334434
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334434 50 g 50g
11324434 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334434 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01055.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-42-5 | C8H9I | 232.064 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1122-42-5
Molekylformel C8H9I
Molekylvikt (g/mol) 232.064
MDL-nummer MFCD00013708
InChI-nyckel WYZVNUSNUCABRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-p-xylene, 1,4-dimethyl-2-iodobenzene, p-xylene, 2-iodo, 1-iodo-2,5-dimethylbenzene, benzene, 2-iodo-1,4-dimethyl, 2-iodo-4-xylene, 2,5-dimethyliodobenzene, 2-iodo-1,4-dimethyl-benzene, 2,5-dimethyl-1-iodobenzene, pubchem3875
PubChem CID 70731
IUPAC-namn 2-jod-1,4-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodo-p-xylene
Densitet 1.617
Kvantitet 50 g
Brytningsindex 1.598
Beilstein 1905728
Kokpunkt 229°C to 230°C
Formel vikt 232.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.