Läs mer
2-jodacetamid, 98 %, stabb. med ca 5-8% vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477736
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477736 25 g 25g
11467736 5 g 5g
11487736 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14715.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 144-48-9 | C2H4INO | 184.964 g/mol
Alkyleringsmedel som används vid peptidkartläggning eftersom det binder kovalent med tiolerna i cystein för att förhindra bildning av disulfidbindningar2-Jodacetamid används som en elektrofil för kovalent modifiering av nukleofila rester på proteiner som cystein, metionin och histidin. Det används för att binda med tiolgruppen av cystein, därigenom skyddar det bildandet av disulfidbindningar. Det är involverat som en hämmare av deubiquitinas enzymer (DUBs). Vidare fungerar det som ett alkylerande sulfhydrylreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Alkyleringsmedel som används vid peptidkartläggning eftersom det binder kovalent till tioler i cystein för att förhindra bildning av disulfidbindningar2-Jodacetamid används som en elektrofil för kovalent modifiering av nukleofila rester på proteiner som cystein, metionin och histidin. Det används för att binda med tiolgruppen av cystein, därigenom skyddar det bildandet av disulfidbindningar. Det är involverat som en hämmare av deubiquitinas enzymer (DUBs). Vidare fungerar det som ett alkylerande sulfhydrylreagens.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylformamid och etanol. Något lösligt i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Ljus- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-48-9
Molekylformel C2H4INO
Molekylvikt (g/mol) 184.964
MDL-nummer MFCD00008028
InChI-nyckel PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
IUPAC-namn 2-jodacetamid
LEDER C(C(=O)N)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoacetamide
Namnnotering stabilized with ≈5 to 8% water
Smältpunkt 92°C to 95°(dried)
Analysprocentintervall 98%, stabilized with ca 5% water
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1739080
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water,dimethyl formamide and ethanol. Slightly soluble in methanol.
Formel vikt 184.96
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.