Läs mer
2-Iodoacetamide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 91°C to 94°C |
| MDL-nummer | MFCD00008028 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Iodoacetamide, 2-Iodoacetamide |