Läs mer
2-Jodoacetamid, TRC
Produktkod. 30007345
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30007345 2.5 g 2.5g
30006153 10 g -
30012354 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6855052.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-48-9
Molekylformel C2H4INO
Molekylvikt (g/mol) 184.96
Synonym 2-Iodoacetamide (ACI), Acetamide, iodo- (6CI), Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, α-Iodoacetamide, Deltop, Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, NSC 9581, Surauto, alpha-Iodoacetamide
IUPAC-namn 2-jodoacetamid
LEDER NC(=O)CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodoacetamide
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Formel vikt 184.9338