Läs mer
2'-Jodoacetofenon, 98+%
Produktkod. 11417026
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417026 1 g 1g
11427026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25345.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-07-2026
CAS: 2142-70-3 | C8H7IO | 246,047 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2142-70-3
Molekylformel C8H7IO
Molekylvikt (g/mol) 246.047
MDL-nummer MFCD00094998
InChI-nyckel XDXCBCXNCQGZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethanone, o-iodoacetophenone, 1-2-iodophenyl ethan-1-one, o-iodobenzoyl, acetophenone, o-iodo, acetophenone, 2'-iodo, ethanone, 1-iodophenyl, ethanone, 1-2-iodophenyl, 1-acetyl-2-iodobenzene
PubChem CID 240431
IUPAC-namn 1-(2-jodfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2'-Iodoacetophenone
Densitet 1.746
Kokpunkt 139°C to 140°C (12 mmHg)
Flampunkt 103°C (218°F)
Brytningsindex 1.618
Kvantitet 1 g
Beilstein 2325078
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 246.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.