Läs mer
2-Jodonanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodoaniline |
| CAS | 615-43-0 |
| Molekylformel | C6H6IN |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminophenyl Iodide, 2-Iodoaniline, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, NSC 34544, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1I |
| IUPAC-namn | 2-jodonanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.02 |
| Formel vikt | 218.9545 |