Läs mer
2-Jodonisol, 99 %
Produktkod. 11449422
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449422 25 g 25g
11459422 100 g 100g
11469422 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449422 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10150.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 529-28-2 | C7H7IO | 234,036 g/mol
2-jodoanisol har använts i palladium/koppar-katalyserad syntes av o-(1-alkynyl)anisoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-jodoanisol har använts i palladium/koppar
-katalyserad syntes av o-(1-alkynyl)anisoler.
Löslighet
Blandbar med alkohol, kloroform och dietyleter. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-28-2
Molekylformel C7H7IO
Molekylvikt (g/mol) 234.036
MDL-nummer MFCD00001039
InChI-nyckel DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoanisole, o-iodoanisole, benzene, 1-iodo-2-methoxy, iodoanisole, 2-methoxyiodobenzene, o-anisyl iodide, 2-iodophenol methyl ether, anisole, o-iodo, 2-iodophenyl methyl ether, 1-iodo-2-methoxy-benzene
PubChem CID 68257
ChEBI CHEBI:16355
IUPAC-namn 1-jod-2-metoxibensen
LEDER COC1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodoanisole
Densitet 1.8
Kokpunkt 240 °C till 242 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.622
Kvantitet 25 g
Beilstein 1860243
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5028
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, kloroform och dietyleter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 234.04
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.