Läs mer
2-Jodisol, TRC
Produktkod. 30399001
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30399001 25 g
1 options
Produktkod. 30399001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI68685525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodoanisole
CAS 529-28-2
Molekylformel C7H7IO
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Iodo-2-methoxy-benzene, o-Iodo-anisole, 1-Iodo-2-methoxybenzene, 2-Iodophenyl Methyl Ether, 2-Methoxy-1-iodobenzene, 2-Methoxyiodobenzene, 2-Methoxyphenyl Iodide, NSC 9259, o-Anisyl Iodide, o-Iodoanisole, o-Iodomethoxybenzene, o-Methoxyiodobenzene, o-Methoxyphenyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
LEDER COc1ccccc1I
IUPAC-namn 1-jod-2-metoxibensen
Molekylvikt (g/mol) 234.03
Formel vikt 233.9542