Läs mer
2-jodobensenamin-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodobenzenamine-d4 |
| Molekylformel | C6 D4 H2 I N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Amino-2-iodobenzene-d4, 2-Aminophenyl Iodide-d4, 2-Iodoaniline-d4, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine-d4, NSC 34544-d4, o-Aminoiodobenzene-d4, o-Iodoaniline-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(I)c(N)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-jodanilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.048 |
| Formel vikt | 222.98 |