Läs mer
2-Jodobensoesyra, 98+%
Produktkod. 11493204
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493204 100 g 100g
11483204 25 g 25g
11403214 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493204 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10563.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248,019 g/mol
Reagens för detektion av sulfhydrylgrupper i proteiner2-jodbensoesyra fungerar som en prekursor vid framställningen av 2-jodoxibensoesyra (IBX) och Dess-Martin periodinan, som finner tillämpning som ett oxidationsmedel i syntetisk kemi. Det används också i Suzuki reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reagens för detektering av sulfhydrylgrupper i proteiner2-jodbensoesyra fungerar som en prekursor vid framställningen av 2-jodoxibensoesyra (IBX) och Dess-Martin periodinan, som finner användning som ett oxidationsmedel i syntetisk kemi. Det används också i Suzuki reaktion.
Löslighet Löslig
i dimetylsulfoxid och metanol
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-67-5
Molekylformel C7H5IO2
Molekylvikt (g/mol) 248.019
MDL-nummer MFCD00002419
InChI-nyckel CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
PubChem CID 6941
ChEBI CHEBI:287979
IUPAC-namn 2-jodbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodobenzoic acid
Smältpunkt 160 °C till 164 °C
Densitet 2.25
Kvantitet 100 g
Beilstein 1861406
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5030
Löslighetsinformation Lösliga i dimetylsulfoxid och metanol
Formel vikt 248.02
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.