Läs mer
2-Iodobenzoic acid, 98%
Produktkod. 10657082 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10657082
Brand: Thermo Scientific Acros 122341000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 88-67-5 | C7H5IO2 | 248.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-67-5
Molekylformel C7H5IO2
Molekylvikt (g/mol) 248.01
InChI-nyckel CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodobenzoic acid, benzoic acid, 2-iodo, iodobenzoic acid, benzoic acid, o-iodo, usaf ek-572, 2-iodo benzoic acid, 2-iodo-benzoic acid, benzoic acid, iodo, kyselina o-jodbenzoova, o-jod-benzoesaeure
PubChem CID 6941
ChEBI CHEBI:287979
IUPAC-namn 2-jodbensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodobenzoic acid
Smältpunkt 161.0°C to 163.0°C
Färg Brun-orange till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel IC6H4CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 09,363
Fieser 01,506
Merck Index 15,5074
Löslighetsinformation Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 248.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystals, Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Iodobenzoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.