Läs mer
2-Jodobensoesyra, TRC
Produktkod. 30404083
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30404083 5 g
1 options
Produktkod. 30404083 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6895505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodobenzoic Acid
CAS 88-67-5
Molekylformel C7H5IO2
Kvantitet 5 g
Synonym Benzoic acid, 2-iodo-, Benzoic acid, o-iodo- (6CI,8CI), 2-Iodobenzoic acid, 2-Carboxyphenyl iodide, NSC 3772, o-Iodobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1ccccc1I
IUPAC-namn 2-jodobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 248.02
Formel vikt 247.9334