Läs mer
2-Iodobenzonitril, TRC
Produktkod. 30402561
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30402561 500 mg
1 options
Produktkod. 30402561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI689570500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodobenzonitrile
CAS 4387-36-4
Molekylformel C7H4IN
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-Cyano-2-iodobenzene, 2-Cyanophenyl Iodide, 2-Iodophenyl Cyanide, o-Cyanophenyl Iodide, o-Iodobenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C7H4IN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
LEDER Ic1ccccc1C#N
IUPAC-namn 2-jodobenzonitril
Molekylvikt (g/mol) 229.02
Formel vikt 228.9388