Läs mer
2-Iodobenzotrifluoride, 99%
Produktkod. 11457657
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457657 25 g 25g
11467657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15698.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 444-29-1 | C7H4F3I | 272.009 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 444-29-1
Molekylformel C7H4F3I
Molekylvikt (g/mol) 272.009
MDL-nummer MFCD00001041
InChI-nyckel IGZGUYVVBABKOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-2-trifluoromethyl benzene, o-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-2-trifluoromethyl, 2-iodobenztrifluoride, o-trifluoromethyliodobenzene, 2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, iodobenzotrifluoride, 2-iodo-a,a,a-trifluorotoluene, 2-iodobenzotrifloride
PubChem CID 67957
IUPAC-namn 1-jod-2-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodobenzotrifluoride
Densitet 1.936
Kokpunkt 198°C to 199°C
Flampunkt 81°C (177°F)
Brytningsindex 1.5305
Kvantitet 25 g
Beilstein 2090038
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 272.01
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.