Läs mer
2-Iodobenzotrifluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodobenzotrifluoride |
| CAS | 444-29-1 |
| Molekylformel | C7H4F3I |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-2-iodobenzene, 2-(Trifluoromethyl)iodobenzene, 2-Iodo-1-trifluoromethylbenzene, 2-Iodobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethylphenyl IodideNSC 88291, o-(Trifluoromethyl)iodobenzene, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-iodotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccccc1I |
| IUPAC-namn | 1-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.01 |
| Formel vikt | 271.931 |