Läs mer
2-jodbensoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460054
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460054 50 g 50g
11450054 10 g 10g
11470054 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460054 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13558.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-67-6 | C7H4ClIO | 266.462 g/mol
2-jodbensoylklorid har använts i palladiumkatalyserad syntes av karbometoxifunktionella grupp-inducerade isoindolin-1-oner, framställning av utgångsmaterial som krävs för syntes av nya cykliska derivat av femvärt jod, benziodazoloxider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-jodbensoylklorid har använts i palladiumkatalyserad syntes av karbometoxifunktionella grupp
-inducerade isoindolin-1-oner, framställning av utgångsmaterial som krävs för syntes av nya cykliska derivat av femvärt jod, benziodazoloxider.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 609-67-6
Molekylformel C7H4ClIO
Molekylvikt (g/mol) 266.462
MDL-nummer MFCD00001040
InChI-nyckel MVIVDSWUOGNODP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69112
IUPAC-namn 2-jodbensoylklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodobenzoyl chloride
Smältpunkt 27°C to 32°C
Kokpunkt 105°C to 106°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2042672
Känslighet Moisture sensitive
Synonym o-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-iodo, iodobenzoyl chloride, o-iodobenzoylchloride, 2-iodobezoyl chloride, o-iodo-benzoylchloride, 2-iodobenzoic chloride, 2-iodo-benzoyl chloride, acmc-1atjg, benzoyl chloride,2-iodo
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 266.47
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.