Läs mer
2-jodbensylalkohol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328156
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328156 25 g 25g
11318156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15126.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5159-41-1 | C7H7IO | 234.036 g/mol
2-jodbensylalkohol användes vid syntesen av substituerade sju-ledade laktoner, 2-[(E)-(1a-jod-2a-propenyl)]bensylalkohol2 och 2,3-difenyl-1-indenon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-jodbensylalkohol användes vid syntes av substituerade sju-ledade laktoner, 2-[(E)-(1)′ -jod-2′ -propenyl)]bensylalkohol2 och 2,3-difenyl-1-indenon.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Noter
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5159-41-1
Molekylformel C7H7IO
Molekylvikt (g/mol) 234.036
MDL-nummer MFCD00004610
InChI-nyckel WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzyl alcohol, 2-iodophenyl methanol, o-iodobenzyl alcohol, 2-iodobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-iodo, 2-iodobenzylic alcohol, 2-jod-benzylalkohol, o-iodo benzylalcohol, 2-iodo-benzyl alcohol
PubChem CID 107629
IUPAC-namn (2-jodfenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CO)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodobenzyl alcohol
Smältpunkt 89°C to 92°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2079487
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 234.04
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.