Läs mer
2-Iodobenzyl alcohol, 99%
Produktkod. 10624682 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10624682 10 g Glasflaska 10g
10443975 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10624682 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179700100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5159-41-1 | C7H7IO | 234.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5159-41-1
Molekylformel C7H7IO
Molekylvikt (g/mol) 234.04
MDL-nummer MFCD00004610
InChI-nyckel WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzyl alcohol, 2-iodophenyl methanol, o-iodobenzyl alcohol, 2-iodobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-iodo, 2-iodobenzylic alcohol, 2-jod-benzylalkohol, o-iodo benzylalcohol, 2-iodo-benzyl alcohol
PubChem CID 107629
IUPAC-namn (2-jodfenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CO)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodobenzyl alcohol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 88.0°C to 93.0°C
Färg Rosa eller vit till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel IC6H4CH2OH
Kvantitet 10 g
Beilstein 06, II, 424
Formel vikt 234.04
Procent renhet 99%
Fysisk form Needle-like Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Iodobenzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.