Läs mer
2-Iodobenzyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodobenzyl Alcohol |
| CAS | 5159-41-1 |
| Molekylformel | C7H7OI |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Iodophenylmethanol, o-Iodobenzyl Alcohol, 2-Iodobenzenemethanol, 1-Hydroxymethyl-2-iodobenzene, 2-(Hydroxymethyl)-1-iodobenzene, 2-(Hydroxymethyl)iodobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2 |
| LEDER | OCc1ccccc1I |
| IUPAC-namn | (2-iodophenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.03 |
| Formel vikt | 233.9542 |