Läs mer
2-Iodobifenyl, 98 %
Produktkod. 11397076
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397076 1 g 1g
11307086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06990.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
CAS: 2113-51-1 | C12H9I | 280,108 g/mol
2-Jodbifenyl används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-jodobifenyl används som en organisk
kemisk syntesintermediär.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2113-51-1
Molekylformel C12H9I
Molekylvikt (g/mol) 280.108
MDL-nummer MFCD00039396
InChI-nyckel QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobiphenyl, 2-iodo-1,1'-biphenyl, o-iodobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-iodo, o-phenyliodobenzene, 2-iodo-biphenyl, biphenyl, 2-iodo, 2-iodo-1-phenylbenzene, 1-iodo-2-phenyl-benzene, 1,1'-biphenyl, iodo
PubChem CID 75025
IUPAC-namn 1-jod-2-fenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodobiphenyl
Densitet 1.59
Kokpunkt 300 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.661
Kvantitet 1 g
Beilstein 2206820
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 280.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.