Läs mer
(±)-2-Iodobutane-d9, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodobutane-D9 |
| CAS | 1219795-41-1 |
| Molekylformel | C4 D9 I |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | (±)-2-Iodobutane-d9, 2-Iodobutane-D9, 3-Iodobutane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9I/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(I)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonadeuterio-3-iodobutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.0742 |
| Formel vikt | 193.0314 g/mol |
| Visa mer |