Läs mer
2-Iodocumene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodocumene |
| CAS | 19099-54-8 |
| Molekylformel | C14 H16 N2 . H Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Iodo-2-(1-methylethyl)benzene, 1-Iodo-2-isopropylbenzene, 2-Iodo-1-isopropylbenzene, 2-Isopropyliodobenzene, 2-Isopropylphenyl iodide, o-Iodocumene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H |
| LEDER | Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3cnc[nH]3 |
| IUPAC-namn | 5-(2-ethyl-1,3-dihydroinden-2-yl)-1H-imidazole;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.751 |
| Formel vikt | 248.108 |