Läs mer
2-Jodoetanol, 99%, stick. med koppar
Produktkod. 11467626
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11467626 100 g 100g
11447626 5 g 5g
11457626 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14658.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 624-76-0 | C2H5IO | 171,97 g/mol
2-jodetanol används vid framställning av neuroexcitanter såsom 4-dikarboxylsyra, alfa-kainsyra, 3-(karboximetyl)pyrrolidin-2 och alfa-isokainsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-jodetanol används vid framställning av
neuroexcitanter såsom 4-dikarboxylsyra, alfa-kainsyra, 3-(karboximetyl)pyrrolidin-2 och alfa-isokainsyra.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med syraanhydrider, syraklorider, fosforhalogenider, starka syror, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-76-0
Molekylformel C2H5IO
Molekylvikt (g/mol) 171.97
MDL-nummer MFCD00002830
InChI-nyckel QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-iodo, iodoethanol, ethylene iodohydrin, 2-iodoethan-1-ol, iodoethyl alcohol, 2-indoethanol, 2-iodo ethanol, 2-iodo-ethanol, 2-iodo-1-ethanol, 2-iodoethyl alcohol
PubChem CID 12225
IUPAC-namn 2-jodetanol
LEDER OCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodoethanol
Namnnotering stabiliserad med koppar
Densitet 2.202
Kokpunkt 85 °C (25 mmHg)
Flampunkt 65 °C (149 °F)
Odör Kännetecken
Linjär formel ICH2CH2OH
Brytningsindex 1.572
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1098258
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 171.96
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.