Läs mer
2-jodoetanol, 99 %, stabiliserat
Produktkod. 10551431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10551431 10 mL 10ml
10561431 50 mL 50ml
11914641 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10551431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 175500100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 624-76-0 | C2H5IO | 171,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-76-0
Molekylformel C2H5IO
Molekylvikt (g/mol) 171.97
MDL-nummer MFCD00002830
InChI-nyckel QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-iodo, iodoethanol, ethylene iodohydrin, 2-iodoethan-1-ol, iodoethyl alcohol, 2-indoethanol, 2-iodo ethanol, 2-iodo-ethanol, 2-iodo-1-ethanol, 2-iodoethyl alcohol
PubChem CID 12225
LEDER OCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodoethanol
Densitet 2.2050g/mL, 2.205
Kokpunkt 172,0 °C till 175,0 °C
Flampunkt 65 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ICH2CH2OH
Brytningsindex 1,5690 till 1,5720
Kvantitet 10 mL
Beilstein 01,339
Fieser 13,348
IUPAC-namn 2-jodetanol
Stabilisator Koppar
Formel vikt 171.97
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Iodoethanol, stabilized
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Hazard Statement
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.