Läs mer
2-Iodoheptafluoropropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Iodoheptafluoropropane |
| CAS | 677-69-0 |
| Molekylformel | C3F7I |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropane, 2-Iodo-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane, 2-Iodoperfluoropropane, Bis(trifluoromethyl)fluoroiodomethane, Fluoro(iodo)bis(trifluoromethyl)methane, Heptafluoro-2-iodopropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Isoheptafluoropropyliodide, Perfluoro-2-iodopropane, Perfluoroisopropyl iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C3F7I/c4-1(11,2(5,6)7)3(8,9)10 |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.93 |
| Formel vikt | 295.8933 |