Läs mer
2-Iodoimidazole, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448357
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448357 1 g 1g
15458357 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51868.03
 Begränsad artikel
CAS: 3034-62-6 | Molecular Formula: C3H3IN2 | Molecular Weight: 193.975 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3034-62-6
Molekylformel C3H3IN2
Molekylvikt (g/mol) 193.975
MDL-nummer MFCD00159701
InChI-nyckel MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoimidazole, iodoimidazole, 1h-imidazole, 2-iodo, sftheavililuh@, 2-iodoimidazole hcl, pubchem9423, acmc-1aies, 2-iodo imidazole
PubChem CID 2773468
IUPAC-namn 2-jod-lH-imidazol
LEDER C1=CN=C(N1)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodoimidazole
Smältpunkt 190 °C till 191 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 193.96
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.