Läs mer
2-(Iodomethyl)-6-[(phenylmethoxy)methyl]-1,4-dioxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Iodomethyl)-6-[(phenylmethoxy)methyl]-1,4-dioxane |
| CAS | 338458-96-1 |
| Molekylformel | C13H17IO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17IO3/c14-6-12-8-16-10-13(17-12)9-15-7-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2 |
| LEDER | ICC1COCC(COCc2ccccc2)O1 |
| IUPAC-namn | 2-(iodomethyl)-6-(phenylmethoxymethyl)-1,4-dioxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.18 |
| Formel vikt | 348.0222 |