Läs mer
2-Jodonol, 98 %
Produktkod. 11490144
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490144 100 g 100g
11470144 5 g 5g
11480144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490144 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13599.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220,01 g/mol
2-jodfenol används vid syntes av aryl-2-bensofuranyl- och aryl-2-indolylkarbinoler med hög enantiomer renhet och 3,3-disubstituerade-2,3-dihydrobensofuraner. Koppling med fenylacetylen i närvaro av ett Pd-komplex och CuI ger 2-fenylbensofuran i gott utbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-jodfenol används vid syntes av aryl-2-bensofuranyl- och aryl-2-indolylkarbinoler med hög enantiomer renhet och 3,3-disubstituerade-2,3-dihydrobensofuraner. Koppling med fenylacetylen i närvaro av ett Pd-komplex och CuI ger 2-fenylbensofuran i gott utbyte.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Den är känslig för ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-58-4
Molekylformel C6H5IO
Molekylvikt (g/mol) 220.01
MDL-nummer MFCD00013963
InChI-nyckel KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
PubChem CID 10784
ChEBI CHEBI:16706
IUPAC-namn 2-jodfenol
LEDER OC1=CC=CC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodophenol
Smältpunkt 39 °C till 41 °C
Densitet 1.947
Kokpunkt 186 °C till 187 °C (160 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1855300
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,5035
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 220.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.