Läs mer
2-Jodonol, TRC
Produktkod. 30405919
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30405919 100 g
1 options
Produktkod. 30405919 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI717500100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Iodophenol
CAS 533-58-4
Molekylformel C6H5IO
Kvantitet 100 g
Synonym NSC 9245, o-Iodophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
LEDER Oc1ccccc1I
IUPAC-namn 2-jodfenol
Molekylvikt (g/mol) 220.01
Formel vikt 219.9385